Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 % Artikelnummer.: 11390557
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %
Artikelnummer. 11390557
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11390557
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC05801EA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 53137-27-2
Summenformel C6H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.187
InChI-Schlüssel MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 736488
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 % >