Learn More
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322257
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322257
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09762.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 84370-87-6 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84370-87-6
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00002005
InChI-Schlüssel WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
PubChem CID 601637
IUPAC-Name 1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Schmelzpunkt 31°C to 32°C
Siedepunkt 139°C to 141°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5475
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1106649
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >