Learn More
2,4-Dihydroxybenzoesäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10020790
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Dihydroxybenzoesäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10020790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10020790
Marke: Thermo Scientific Acros 114875000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-86-1
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
MDL-Nummer MFCD00002451
InChI-Schlüssel UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dihydroxybenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210.0°C to 215.0°C
Farbe Beige bis Creme oder Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CO2H
Menge 500 g
Beilstein 10, 377
Merck Index 15, 8278
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
2,4-Dihydroxybenzoesäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals >