Learn More
2,4-Difluorphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399126
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Difluorphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399126
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11399126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20266.03
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Used in the synthesis of biologically active 1,2,4-triazine derivatives. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von biologisch aktiven 1,2,4-Triazin-Derivaten verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79784-36-4
Summenformel C8H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD04038287
InChI-Schlüssel AZBQYELTMQNVST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, benzeneacetaldehyde,2,4-difluoro-a-oxo, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-2,4-bis fluoranyl phenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 2782300
IUPAC-Name 2-(2,4-difluorphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMILES FC1=CC(F)=C(C=C1)C(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 1 g
Beilstein 4387465
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 170.12 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
2,4-Difluorphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals >