Learn More
2,4-Dichlorpyrido[3,2-d]-Pyrimidin, 95 %, Acros Organics™ Artikelnummer.: 15731749
2,4-Dichlorpyrido[3,2-d]-Pyrimidin, 95 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15731749 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15731749
Marke: Thermo Scientific Acros 454022500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 39551-54-7
Summenformel C7H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 200.03
InChI-Schlüssel UVVFNZJVLRJSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloropyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem15434, 2,4-dichloro-pyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine,2,4-dichloroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11958053
IUPAC-Name 2,4-Dichlorpyrido[3,2-d]Pyrimidin
SMILES C1=CC2=C(C(=NC(=N2)Cl)Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Schmelzpunkt 175.0°C to 177.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 200.03
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
2,4-Dichlorpyrido[3,2-d]-Pyrimidin, 95 %, Acros Organics™ >