Learn More
2,4-Dichlorphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10427540
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Dichlorphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10427540
Marke: Thermo Scientific Acros 147721000
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 120-83-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-83-2
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00002169
InChI-Schlüssel HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichlorophenol, phenol, 2,4-dichloro, 2,4-dcp, 2,4-dichloro-phenol, 1-hydroxy-2,4-dichlorobenzene, rcra waste number u081, 2,4-dichlorohydroxybenzene, ccris 657, rcra waste no. u081, 1,3-dichloro-4-hydroxybenzene
PubChem CID 8449
ChEBI CHEBI:16738
IUPAC-Name 2,4-Dichlorphenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 209°C to 210°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 189
Merck Index 15, 3082
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.5g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,benzene,chloroform,ethanol,aromatic solvents,,acetone and sodium hydroxide
Formelmasse 163
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2,4-Dichlorphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals >