Learn More
2,4-Dichlorbenzylmercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 59293-67-3 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
59.10 CHF - 187.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 59293-67-3 |
---|---|
Summenformel | C7H6Cl2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 193.085 |
MDL-Nummer | MFCD00039650 |
InChI-Schlüssel | ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol |
PubChem CID | 95756 |
IUPAC-Name | (2,4-Dichlorphenyl)methanthiol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11461587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24999.06 |
5 g |
59.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11471587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24999.14 |
25 g |
187.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
59293-67-3 | |
193.085 | |
ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
95756 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039650 | |
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol | |
(2,4-Dichlorphenyl)methanthiol |
Spezifikation
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan | |
1.36 | |
>100°C (212°F) | |
1.6045 | |
UN2810 | |
Luftempfindlich | |
ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
(2,4-Dichlorphenyl)methanthiol | |
95756 | |
≥98% |
59293-67-3 | |
150°C to 151°C (12 mmHg) | |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039650 | |
509602 | |
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS | |
193.085 | |
193.1 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIfTIG, FLÜSSIGKEITEN, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 261-687-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen