Learn More
2,4-Dichlorbenzaldehyd-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10579782
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Dichlorbenzaldehyd-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10579782
Braunglasflasche, 1 g
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
Artikelnummer. 10579782
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB04865DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorobenzaldehyde oxime
CAS 56843-28-8
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5Cl2NO
Strukturformel Cl2C6H3CH=NOH
MDL-Nummer MFCD00173694
Menge 1 g
Synonym 2,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,4-dichlorobenzaldoxime, benzaldoxime,4-dichloro, wln: qnu1r bg dg, 2,4-dichorobenzaldehyde oxime, benzaldehyde,4-dichloro-, oxime, 2,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, e-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
InChI-Schlüssel ONJQBRVMFRQQIG-ONNFQVAWSA-N
SMILES O\N=C\C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC-Name (E)-N-[(2,4-Dichlorphenyl)methyliden]hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 190.02
PubChem CID 6434542
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2,4-Dichlorbenzaldehyd-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™ >