Learn More
2,4-Diaminophenol-Dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463278
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4-Diaminophenol-Dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463278
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11463278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17697.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
2,4-Diaminophenol dihydrochloride (Amidol) is used in the dye manufacturing industries and as a color accelerator in photographic developers. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Diaminophenol-dihydrochlorid (Amidol) wird in der Farbstoffherstellung und als Farbbeschleuniger in fotografischen Entwicklern verwendet. Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar.
Löslichkeit
Löslich in Wasser; sehr schwache Trübung [27.5 g/100 ml (15 °C).]
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-09-7
Summenformel C6H10Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 197.06
MDL-Nummer MFCD00012979
InChI-Schlüssel KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3913728
Merck Index 14,2983
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; very faint turbidity [27.5g/100 mL (15°C).]
IUPAC-Name 2,4-Diaminophenol;dihydrochlorid
Formelmasse 197.07
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2,4-Diaminophenol-Dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >