Learn More
2-(4-Chlorophenyl)-3-Oxopropanenitril, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10354732
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(4-Chlorophenyl)-3-Oxopropanenitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354732
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10354732
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB01054DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 62538-21-0
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.60
MDL-Nummer MFCD00052669
InChI-Schlüssel DAEXXSXAEMFPHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-4-chlorophenyl-2-cyanoacetaldehyde, usaf el-67, alpha-formyl-p-chlorophenylacetonitrile, acetonitrile, 2-p-chlorophenyl-2-formyl, benzeneacetonitrile, 4-chloro-.alpha.-formyl, 3-10-00-03025 beilstein handbook reference, 4-chlorophenylcyanoacetaldehyde, benzeneacetonitrile,4-chloro-a-formyl, 2-formyl-2-4-chlorophenyl acetonitrile
PubChem CID 44090
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-3-Oxopropannitril
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH(CN)CHO
Menge 1 g
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(4-Chlorophenyl)-3-Oxopropanenitril, 95 %, Thermo Scientific™ >