Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylhydrazid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333407
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylhydrazid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333407
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11333407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017976.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Als Reagenz zur Erzeugung von Diimid
As a reagent for generation of diimide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39085-59-1
Summenformel C15H26N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 298.45
MDL-Nummer MFCD00014750
InChI-Schlüssel UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonohydrazide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonohydrazide, benzenesulfonic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl-, hydrazide, tpsh, ksc918s7f, 2,4,6-triisopropylbenzene sulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfono hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzene sulphonohydrazide
PubChem CID 359333
IUPAC-Name 2,4,6-tris(propan-2-yl)benzene-1-sulfonohydrazide
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide
Schmelzpunkt 110°C to 112°C (decomposition)
Menge 2 g
Beilstein 2145001
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 298.58
Physikalische Form Kristallin
Name des Produkts
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylhydrazid, Thermo Scientific Chemicals >