Learn More
2,4,6-Triiodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433367
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4,6-Triiodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433367
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11433367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17145.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 609-23-4 | C6H3I3O | 471.802 g/mol
2,4,6-Triiodophenol is used as an iodinated disinfection by product formed during chlorination of sewage effluents. It is also used as a potent thyroid disrupting chemical and to investigate deiodinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triiodphenol wird als jodhaltige Desinfektion durch ein Produkt verwendet, das während der Chlorierung von Abwässern gebildet wird. Es wird auch als potente chemische Störung der Schilddrüse und zur Untersuchung von Deiodinase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-23-4
Summenformel C6H3I3O
Molekulargewicht (g/mol) 471.802
MDL-Nummer MFCD00002179
InChI-Schlüssel VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo
PubChem CID 11862
IUPAC-Name 2,4,6-triiodphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triiodophenol
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 100 g
Beilstein 2046861
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 471.8
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 ArtikelnummerA17145.22,A17145.14,A17145.06
Chargennummer10251261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 ArtikelnummerA17145.22,A17145.14,A17145.06
Chargennummer10230095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 ArtikelnummerA17145.22,A17145.14,A17145.06,A17145
Chargennummer10238942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA17145.22,A17145.14,A17145.06
ChargennummerD5121A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA17145.22,A17145.14,A17145.06
Name des Produkts
2,4,6-Triiodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >