Learn More
2,4,6-Tribromoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409683
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4,6-Tribromoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409683
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11409683
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12453.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 147-82-0 | C6H4Br3N | 329.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-82-0
Summenformel C6H4Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 329.82
MDL-Nummer MFCD00007634
InChI-Schlüssel GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
PubChem CID 8986
IUPAC-Name 2,4,6-Tribromanilin
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromoaniline
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Dichte 2.35
Siedepunkt 300°C
Menge 100 g
Beilstein 2209258
Merck Index 14,9610
Formelmasse 329.83
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP23I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA12453.36,A12453.22
Chargennummer10239637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA12453.36,A12453.22
Chargennummer5002F22P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12453.36,A12453.22
Chargennummer10213002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12453.36,A12453.22
Chargennummer10205296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12453.36,A12453.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Tribromoaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,6-Tribromoaniline
Name des Produkts
2,4,6-Tribromoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >