Learn More
2,4,6-tribrom-3-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.05 CHF - 255.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14348-40-4 |
---|---|
Summenformel | C7H3Br3O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 374.81 |
MDL-Nummer | MFCD00055557 |
InChI-Schlüssel | YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acidMehr anzeigen |
PubChem CID | 151915 |
IUPAC-Name | 2,4,6-tribrom-3-Hydroxybenzoesäure |
SMILES | C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11430248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23790.03 |
1 g | N/A | |||||||
11440248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23790.06 |
5 g |
80.25 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11450248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23790.14 |
25 g |
255.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14348-40-4 | |
374.81 | |
YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N | |
151915 | |
C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br |
C7H3Br3O3 | |
MFCD00055557 | |
3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acidMehr anzeigen | |
2,4,6-tribrom-3-Hydroxybenzoesäure |
Spezifikation
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid | |
144°C to 149°C | |
MFCD00055557 | |
3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid | |
C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br | |
374.81 | |
374.81 |
14348-40-4 | |
C7H3Br3O3 | |
2844497 | |
YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-tribrom-3-Hydroxybenzoesäure | |
151915 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen