Learn More
2,4,5-Trifluorphenol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15473217
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4,5-Trifluorphenol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473217
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15473217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20395.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trifluorophenol
CAS 2268-16-8
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Phenol-like
Summenformel C6H3F3O
MDL-Nummer MFCD00061215
Menge 1 g
UN-Nummer UN2921
Synonym phenol, 2,4,5-trifluoro, phenol,2,4,5-trifluoro, 2,4,5-tfifluorophenol, 2,4,5-trifluoro-phenol, 2,4,5-?trifluorophenol, acmc-1cne2, 2,4,5-trifluorophenol, 2,4,5-tris fluoranyl phenol, 2,4,5-trifluorophenol 1gr
InChI-Schlüssel ODGMYCITQAIRCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)O
IUPAC-Name 2,4,5-trifluorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 148.084
PubChem CID 123153
Formelmasse 148.09
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10173824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog NumberB20395.03
ChargennummerE17M22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20395.03
ChargennummerE22N34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20395.03
ChargennummerF04N13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20395.03
ChargennummerH22N25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20395.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,4,5-Trifluorphenol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >