Learn More
2(3)-tert-Butyl-4-Methoxyphenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
26.90 CHF - 268.66 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 25013-16-5 |
---|---|
Summenformel | C11H16O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.247 |
MDL-Nummer | MFCD01779059 |
InChI-Schlüssel | MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy |
PubChem CID | 8456 |
ChEBI | CHEBI:76358 |
IUPAC-Name | 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol |
SMILES | CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11495537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23530.18 |
50 g |
26.90 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11405547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23530.30 |
250 g |
73.51 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11485537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23530.0B |
1000 g |
268.66 CHF
1000 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used as an industrial antioxidant. It is used as a food additive, preservative in food packaging, animal feed, cosmetics, rubber, and petroleum products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2(3)-Tert-Butyl-4-Methoxyphenol wird als industrielles Antioxidans verwendet. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, Konservierungsmittel in Lebensmittelverpackungen, Tierfutter, Kosmetika, Gummi- und Erdölprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol, Chloroform, Fetten und Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagern Sie sie an einem dunklen Ort. Nicht in der Nähe von Licht und Oxidationsmitteln lagern.
Chemische Identifikatoren
25013-16-5 | |
180.247 | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
8456 | |
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol |
C11H16O2 | |
MFCD01779059 | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
CHEBI:76358 | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Spezifikation
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol | |
55°bis 65 °C | |
MFCD01779059 | |
14,1547 | |
Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water. | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O | |
180.247 | |
CHEBI:76358 | |
96% |
25013-16-5 | |
C11H16O2 | |
Lichtempfindlich | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol | |
8456 | |
180.25 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H351-H302
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 246-563-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen