Learn More
(+)-2,3-O-Benzyliden-D-Threitol, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10063350
(+)-2,3-O-Benzyliden-D-Threitol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10063350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10063350
Marke: Thermo Scientific Acros 254840010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-2, 3-O-Benzylidene-D-threitol
Namenshinweis 98%
CAS 58383-35-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69.0°C to 74.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H14O4
MDL-Nummer MFCD00010198
Menge 1 g
Spezifische Drehung + 10.50
Synonym +-2,3-o-benzylidene-d-threitol, 4r,5r-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl dimethanol, 4r,5r-5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 2,3-o-benzylidene-d-threitol, 2-o,3-o-benzylidene-d-threitol, --2,3-0-benzylidene-l-threitol, 4r,5r-4,5-dihydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan, 4r,5r-+-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, 4r,5r-5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl methan-1-ol
InChI-Schlüssel AEJRVTSEJAYBNR-NXEZZACHSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2OC(C(O2)CO)CO
IUPAC-Name [(4R,5R)-5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 210.3
PubChem CID 719729
Formelmasse 210.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (+)-2,3-O-Benzylidene-D-threitol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(+)-2,3-O-Benzyliden-D-Threitol, 98 %, Thermo Scientific™ >