Learn More
2-(3 -Methoxyphenyl)ethylamin, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2039-67-0 | C9H13NO | 151.209 g/mol
537.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2039-67-0 |
---|---|
Summenformel | C9H13NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.209 |
MDL-Nummer | MFCD00008187 |
InChI-Schlüssel | WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine |
PubChem CID | 74866 |
IUPAC-Name | 2-(3-Methoxyphenyl)ethanamin |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)CCN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15411739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64494.22 |
100 g |
537.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Activated phenethylamine used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction. Also used in a synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aktiviertes Phenethylamin, das in der durch Perfluoroctansulfonsäure katalysierten Pictet-Spengler-Reaktion verwendet wird. Wird auch in einer Synthese von 1,3-Oxazepinen über eine palladiumkatalysierte intramolekulare Kopplung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
2039-67-0 | |
151.209 | |
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N | |
74866 | |
COC1=CC=CC(=C1)CCN |
C9H13NO | |
MFCD00008187 | |
3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine | |
2-(3-Methoxyphenyl)ethanamin |
Spezifikation
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine | |
Gelb | |
118°C to 118°C (6 mmHg) | |
C9H13NO | |
MFCD00008187 | |
775202 | |
Insoluble in water. | |
COC1=CC=CC(=C1)CCN | |
151.209 | |
151.21 | |
Flüssigkeit |
2039-67-0 | |
1.038 g/mL | |
>110°C (230°F) | |
1.538 | |
UN2735 | |
3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine | |
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3-Methoxyphenyl)ethanamin | |
74866 | |
≥97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 218-017-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SH7835000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen