Learn More
(2,3-Dimethylphenoxy)essigsäure, 98 %, Acros Organics
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2, 3-Dimethylphenoxy)acetic acid |
Schmelzpunkt | 186°C to 190°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2C6H3OCH2CO2H |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 180.2 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(2,3-Dimethylphenoxy)essigsäure, 98 %, Acros Organics >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur