Learn More
2,3Dimercapto-1Propansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
70.00 CHF - 217.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 207233-91-8 |
---|---|
Summenformel | C3H7O3S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 187.27 |
MDL-Nummer | MFCD00149543 |
InChI-Schlüssel | JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M |
Synonym | sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate |
PubChem CID | 23676755 |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15442776
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56578.MD |
250 mg |
70.00 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15432776
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56578.03 |
1 g |
217.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenNatrium 2,3-Dimercaptopropansulfonat-Monohydrat wurde in einer Studie verwendet, um seine Verwendung als Gegenmittel zu beurteilen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 100 mg/ml
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Chemical Identifiers
207233-91-8 | |
187.27 | |
JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M | |
23676755 |
C3H7O3S3 | |
MFCD00149543 | |
sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate | |
[O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS |
Specifications
2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate | |
∽229°C (decomposition) | |
MFCD00149543 | |
14,3210 | |
Soluble in Water: 100mg/ml | |
[O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS | |
187.27 | |
228.30 (210.28 Anhydrous) |
207233-91-8 | |
C3H7O3S3 | |
3734863 | |
sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate | |
JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M | |
(2R)-2,3-Disulfanylpropan-1-sulfonat | |
23676755 | |
98% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 223-796-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ6420000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only