Learn More
2,3Dimercapto-1Propansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432776
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium 2,3-Dimercaptopropansulfonat-Monohydrat wurde in einer Studie verwendet, um seine Verwendung als Gegenmittel zu beurteilen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 100 mg/ml
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207233-91-8
Summenformel C3H7O3S3
Molekulargewicht (g/mol) 187.27
MDL-Nummer MFCD00149543
InChI-Schlüssel JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M
Synonym sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate
PubChem CID 23676755
SMILES [O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Schmelzpunkt ∽229°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3734863
Merck Index 14,3210
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water: 100mg/ml
IUPAC-Name Natrium;-2,3-bis(sulfanyl)propan-1-sulfonat;hydrat
Formelmasse 228.30 (210.28 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%