Learn More
2,3-Dihydropyrido-[2,3-d][1,3]-oxazol-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [1, 3]Oxazolo[4, 5-b]pyridin-2-ol |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 136.11 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,3-Dihydropyrido-[2,3-d][1,3]-oxazol-2-on, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur