Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10170582
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170582
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10170582
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC01413DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemical Identifiers
CAS 261633-71-0
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
InChI-Schlüssel OKRXRKUGZVMPKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-yl-methylamine, 1,4-benzodioxin-5-methanamine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 5-aminomethyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-5-yl methylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2795040
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-5-ylmethanamin
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)CN
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 201.65
Reinheit (%) 95%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >