Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxyinosin, 98 % Artikelnummer.: 15496599
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxyinosin, 98 %
Artikelnummer. 15496599
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Artikelnummer. 15496599
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64833.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2?,3?-Dideoxyinosine is a potent anti-retroviral agent. It is most effective in combination therapy for the treatment of HIV and related lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,3′-Dideoxyinosin ist ein potentes antiretrovirales Mittel. Ist in der Kombinationstherapie für die Behandlung von HIV und damit in Verbindung stehendem Lymphom am effektivsten.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69655-05-6
Summenformel C10H12N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 236.23
MDL-Nummer MFCD00077728
InChI-Schlüssel BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
Synonym didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
PubChem CID 50599
ChEBI CHEBI:490877
IUPAC-Name 9-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dideoxyinosine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 3619529
Merck Index 143098
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or methanol
Formelmasse 236.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT23G029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog NumberJ64833.03,J64833.MD,J64833.ME
ChargennummerM22A043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ64833.03,J64833.MD,J64833.ME
ChargennummerW29H065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ64833.03,J64833.MD,J64833.ME
ChargennummerW29H063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ64833.03,J64833.MD,J64833.ME
ChargennummerQ08F032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ64833.03,J64833.MD,J64833.ME
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxyinosin, 98 % >