Learn More
2,3-Dichlorphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
25.70 CHF - 283.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 576-24-9 |
---|---|
Summenformel | C6H4Cl2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.00 |
MDL-Nummer | MFCD00002160 |
InChI-Schlüssel | UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l |
PubChem CID | 11334 |
IUPAC-Name | 2,3-Dichlorphenol |
SMILES | OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11410018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22943.14 |
25 g |
25.70 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11420018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22943.22 |
100 g |
66.15 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11430018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22943.36 |
500 g |
283.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
576-24-9 | |
163.00 | |
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N | |
11334 | |
OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl |
C6H4Cl2O | |
MFCD00002160 | |
phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l | |
2,3-Dichlorphenol |
Spezifikation
2,3-Dichlorophenol | |
57°C to 60°C | |
115°C (239°F) | |
C6H4Cl2O | |
UN2020 | |
phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l | |
OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl | |
163.00 | |
163 |
576-24-9 | |
206°C | |
Phenol-like | |
MFCD00002160 | |
2043615 | |
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dichlorphenol | |
11334 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H312-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 209-399-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SK8450000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen