Learn More
2,3-Dichloroctafluorbutan, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11307316
2,3-Dichloroctafluorbutan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11307316
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11307316
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09252.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-20-4
Summenformel C4Cl2F8
Molekulargewicht (g/mol) 270.93
MDL-Nummer MFCD00018064
InChI-Schlüssel LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
IUPAC-Name 2,3-Dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-Oktafluorbutan
SMILES FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Schmelzpunkt ∼-68°C
Dichte 1.68
Siedepunkt 62°C to 63°C
Brechungsindex 1.313
Menge 1 g
Beilstein 1777520
Synonym 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Formelmasse 270.94
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,3-Dichloroctafluorbutan, 97 %, Thermo Scientific™ >