Learn More
2,3-Dichlor-5,6-Dichyano-1,4-Benzochinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453844
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Dichlor-5,6-Dichyano-1,4-Benzochinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453844
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11453844
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11879.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227 g/mol
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dichlor-5,6-Dicyano-1,4-Benzochinon wird als Reagenz für oxidative Kopplungen und Cyclisierungsreaktionen sowie für die Dehydrierung von Alkoholen, Phenolen und Steroidketonen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 1,2-Benzisoxazolen verwendet. Ist ein nützliches Elektronen-Transfer-Reagenz für die Synthese von Chinolinen aus Iminen und Alkinen oder Alkenen.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Methanol, Essigsäure und Dioxan. Schwer löslich in Chloroform, Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-58-2
Summenformel C8Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 227
MDL-Nummer MFCD00001593
InChI-Schlüssel HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril
SMILES C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Schmelzpunkt 214°C to 218°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 747939
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3063
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane.
Formelmasse 227.01
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
2,3-Dichlor-5,6-Dichyano-1,4-Benzochinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >