Learn More
2,3-Dibromofuran, 97 %, stab. mit 0.5 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338306
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30544-34-4
Summenformel C4H2Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.867
MDL-Nummer MFCD01074839
InChI-Schlüssel GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibrom-furan, acmc-1adxx, furan, 2,3-dibromo, 2,3-bis bromanyl furan
PubChem CID 7021501
IUPAC-Name 2,3-Dibromfuran
SMILES C1=COC(=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromofuran
Namenshinweis stabilized with 0.5% calcium carbonate
Dichte 2
Siedepunkt 75°C to 78°C (75 mmHg)
Brechungsindex 1.547
Menge 1 g
Beilstein 107511
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 225.87
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2,3-Dibromofuran, 97 %, stab. mit 0.5 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals >