Learn More
2,3-Butanedion-Monoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11486897
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Butanedion-Monoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486897
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11486897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14339.36
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
2,3-Butanedione monoxime is a reversible inhibitor of myosin ATPase. It is also used as a reagent for colorimetric determination of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Butanedionmonoxim ist ein reversibler Inhibitor der Myosin-ATPase. Wird auch als Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Harnstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (50 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-71-6
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00002116
InChI-Schlüssel FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC-Name (3E)-3-Hydroxyiminobutan-2-on
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Butanedione monoxime
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Siedepunkt 185°C to 186°C
Menge 500 g
Beilstein 605582
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50g/L at 20°C)
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog NumberA14339.0E,A14339.36,A14339.22
Chargennummer10244102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2022 Catalog NumberA14339.0E,A14339.36,A14339.22
Chargennummer10238824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14339.0E,A14339.36,A14339.22
Chargennummer10211283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14339.0E,A14339.36,A14339.22
Chargennummer10142631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14339.0E,A14339.36,A14339.22
Name des Produkts
2,3-Butanedion-Monoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >