Learn More
2,3-Benzanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10468050
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Benzanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468050
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10468050
Marke: Thermo Scientific Acros 105260010
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-24-0
Summenformel C18H12
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
InChI-Schlüssel IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
PubChem CID 7080
ChEBI CHEBI:32600
IUPAC-Name Tetracen
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Benzanthracene
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 05,IV,2545
Merck Index 15,6454
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Benzanthracene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
2,3-Benzanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >