Learn More
2,3,5-Trimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494110
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3,5-Trimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494110
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11494110
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10745.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 697-82-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697-82-5
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00002228
InChI-Schlüssel OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12769
ChEBI CHEBI:38570
IUPAC-Name 2,3,5-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Trimethylphenol
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Siedepunkt 230°C to 231°C
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 2042210
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 ArtikelnummerA10745.22,A10745.0B,A10745.14
Chargennummer25968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10745.22,A10745.0B,A10745.14
Chargennummer10190866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10745.22,A10745.0B,A10745.14
ChargennummerA5073A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10745.22,A10745.0B,A10745.14
Chargennummer10029341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10745.22,A10745.0B,A10745.14
Name des Produkts
2,3,5-Trimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >