Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose, 98 % Artikelnummer.: 15490547
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals 2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose, 98 %
Artikelnummer. 15490547
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 15490547
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66303.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14131-84-1 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose is used in the syntheses of ovalicin1 and of the sugar core of hikizimycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3:5,6-Di-O-Isopropyliden-alpha-D-mannofuranose wird in den Synthesen von Ovalicin1 und des Zuckerkerns von Hikizimycin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Methanol, Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wärme schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14131-84-1
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.286
MDL-Nummer MFCD00134206
InChI-Schlüssel JWWCLCNPTZHVLF-WVHJSVDISA-N
Synonym 2,3:5,6-bis-o-1-methylethylidene-, a-d-mannofuranose, 3ar,4s,6r-6-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 45039045
IUPAC-Name (3aR,4S,6R)-6-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,66-a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C3C(C(O2)O)OC(O3)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose
Schmelzpunkt 125°C to 126°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 84382
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,methanol,water.
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM09E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ66303.09,J66303.06,J66303.14
ChargennummerM12K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog NumberJ66303.09,J66303.06,J66303.14
ChargennummerX05D021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ66303.09,J66303.06,J66303.14
ChargennummerU05A016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ66303.09,J66303.06,J66303.14
ChargennummerM09E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ66303.09,J66303.06,J66303.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose, 98 % >