Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose, 98 % Artikelnummer.: 15470597
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15470597
100 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Artikelnummer. 15470597
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66537.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20880-92-6 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose is used as chiral auxiliaries in Michael and Aldol addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3:4,5-Di-O-Isopropyliden-beta-D-fructopyranose wird als chirales Hilfsmittel bei Michael- und Aldol-Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Hexan und Methanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20880-92-6
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.286
MDL-Nummer MFCD00022183
InChI-Schlüssel PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
Synonym 2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
PubChem CID 45357248
IUPAC-Name [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxol[4,5-a
SMILES CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate,methanol.
Optische Drehung −25.5° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose, 98 % >