Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081560
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10081560
Marke: Thermo Scientific Acros 147080100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-60-8
Summenformel C6H2F5N
Molekulargewicht (g/mol) 183.08
MDL-Nummer MFCD00007643
InChI-Schlüssel NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
IUPAC-Name pentafluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 38°C
Farbe Lachsrot bis Weiß
Dichte 73g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6F5NH2
Menge 10 g
Formelmasse 183.08
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number147080500,147080100,147082500
ChargennummerA0458424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number147080500,147080050,147080100,147082500
ChargennummerA0416313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number147080500,147080050,147080100,147082500
ChargennummerA0374607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Catalog Number147080500,147080050,147080100,147082500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >