Learn More
2,2'-Ethylenbis-(1,3-dithian), ≥ 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11322957
2,2'-Ethylenbis-(1,3-dithian), ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322957
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11322957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16255.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14947-53-6
Summenformel C10H18S4
Molekulargewicht (g/mol) 266.49
MDL-Nummer MFCD00040467
InChI-Schlüssel RVIPSMFHRZBJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-ethylenebis 1,3-dithiane, 2,2'-ethylene di-1,3-dithiane, 2-2-1,3-dithian-2-yl ethyl-1,3-dithiane, 2,2'-ethane-1,2-diylbis 1,3-dithiane, acmc-1c6g9, 1,2-di 1,3-dithian-2-yl ethane, 1,3-dithiane,2,2'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 84720
IUPAC-Name 2-[2-(1,3-Dithian-2-yl)Ethyl]-1,3-Dithian
SMILES C(CC1SCCCS1)C1SCCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Ethylenebis(1,3-dithiane)
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 1 g
Beilstein 1237944
Formelmasse 266.51
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD22U015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2'-Ethylenbis-(1,3-dithian), ≥ 98 %, Thermo Scientific™ >