Learn More
2,2'-Dithiodipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
80.60 CHF - 942.69 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2127-03-9
Summenformel C10H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 220.32
MDL-Nummer MFCD00006287
InChI-Schlüssel HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2, 2';-Dipyridyl disulfide
PubChem CID 129317592
IUPAC-Name 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridine
SMILES S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10092010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
162230050
5 g Glasflasche
80.60 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10524101
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
162230250
25 g Glasflasche
287.43 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10781994
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
162231000
100 g Glasflasche
942.69 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2,2'-Dithiodipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals