Learn More
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466266
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466266
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15466266
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61097.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85160-84-5
Summenformel C10H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.20
MDL-Nummer MFCD03427729
InChI-Schlüssel YKXZRZGZJZYBBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzooxazine-3-one, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-6-nitro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1.4 oxazine-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-one
PubChem CID 10656631
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-6-Nitro-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES CC1(C)OC2=C(NC1=O)C=C(C=C2)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Menge 1 g
Formelmasse 222.2
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >