Learn More
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15497548
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497548
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15497548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61058.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 866089-28-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
It possess various biological activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verfügt über verschiedene biologische Aktivitäten.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 866089-28-3
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD11603419
InChI-Schlüssel WILBVUMFTFLAHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl
PubChem CID 23587101
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-3,4-Dihydro-1,4-Benzoxazin
SMILES CC1(CNC2=CC=CC=C2O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Menge 1 g
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH22Z020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61058.MD,H61058.03
Name des Produkts
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >