Learn More
2,2'-Difluorbiphenyle, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 16350038
2,2'-Difluorbiphenyle, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16350038 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
1 mL
Click to view available options
Menge:
1 mL
Artikelnummer. 16350038
Marke: SPEX Certiprep S1542
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
2,2'-Difluorbiphenyl388-82-91000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Difluorobiphenyl
CAS 388-82-9, 67-56-1
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 1 mL
CAS Max. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Verfahren For US EPA Method 625
Summenformel C12H8F2
Lösungsmittel oder Matrix Methanol-P&T
MDL-Nummer MFCD00017910
InChI-Schlüssel PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1F
IUPAC-Name 2,2'-Difluor-1,1'-biphenyl
Molekulargewicht (g/mol) 190.19
PubChem CID 123055
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2,2'-Difluorbiphenyle, SPEX CertiPrep™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis