Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole |
Dichte | 1.308 |
Siedepunkt | 129°C to 130°C |
Flammpunkt | 32°C (90°F) |
Brechungsindex | 1.443 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1307648 |
Formelmasse | 158.11 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur