Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11406836
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406836
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11406836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23955.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126120-85-2
Summenformel C8H4F2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.113
MDL-Nummer MFCD01631473
InChI-Schlüssel ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene-4-carboxylic acid, acmc-1c3im, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro, 2,2-bis fluoranyl-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2774067
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)OC(O2)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 202°C to 205°C
Menge 1 g
Beilstein 7292629
Formelmasse 202.12
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10183643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23955.06,B23955.03
Chargennummer10164589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23955.06,B23955.03
Chargennummer10196526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23955.06,B23955.03
Chargennummer10230408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23955.06,B23955.03
Chargennummer10211291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23955.06,B23955.03
Name des Produkts
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >