Learn More
2,2'-Diaminodiphenyldisulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15492158
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2'-Diaminodiphenyldisulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492158
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15492158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55807.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1141-88-4 | C12H12N2S2 | 248.36 g/mol
2,2'-Diaminodiphenyl disulfide, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Diaminodiphenyldisulfid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch als Primär- und Sekundär-Zwischenstufe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol – nahezu transparent.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1141-88-4
Summenformel C12H12N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.36
MDL-Nummer MFCD00007703
InChI-Schlüssel YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dithiodianiline, benzenamine, 2,2'-dithiobis, intramine, 2,2'-disulfanediyldianiline, 2-aminophenyl disulfide, 2,2'-diaminodiphenyldisulfide, 2,2'-diaminodiphenyl disulfide, 2-2-aminophenyl disulfanyl aniline, aniline, 2,2'-dithiodi, bis o-aminophenyl disulfide
PubChem CID 14358
IUPAC-Name 2-[(2-Aminophenyl)disulfanyl]anilin
SMILES NC1=CC=CC=C1SSC1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Diaminodiphenyl disulfide
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Menge 5 g
Beilstein 914032
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol- almost transparent.
Formelmasse 248.36
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2'-Diaminodiphenyldisulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >