Learn More
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Provides a useful means of introducing a masked β-formylethyl group. In comparison with the corresponding dioxolane (following entry), the dioxane is more stable to acid, and the Grignard is thermally stable. Reaction of the Grignard with an acid chloride gives the ketone in high yield without further reaction to the tertiary alcohol. Subsequent hydrolysis of the 1,3-dioxane gives the -ketoaldehyde. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Provides a useful means of introducing a masked ß-formylethyl group. Im Vergleich zum entsprechenden Dioxolan (nach dem Eintrag) ist das Dioxan gegen Säure stabiler, und der Grignard ist thermisch stabil. Die Reaktion des Grignard mit einem Säurenchlorid verleiht dem Keton eine hohe Ausbeute ohne weitere Reaktion auf den tertiären Alkohol. Die anschließende Hydrolyse des 1,3-dioxan ergibt das -ketoaldehyd. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Ist nicht wasserlöslich, sondern in organischen Lösungsmitteln wie Ethanol löslich.
Hinweise
Luft, wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane |
Dichte | 1.434 |
Siedepunkt | 67°C to 70°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Brechungsindex | 1.482 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1421628 |
Löslichkeitsinformationen | It is not soluble in water but soluble in organic solvent such as ethanol. |
IUPAC-Name | 2-(1-Bromethyl)-1,3-dioxan |
Formelmasse | 195.06 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10241305 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | L00958.18,L00958.09 |
10206861 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L00958.18,L00958.09 |
10225932 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L00958.18,L00958.09 |
E02T005 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L00958.18,L00958.09 |
10140879 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L00958.18,L00958.09 |