Learn More
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 35°C to 38°C |
Farbe | Blau-Grün bis Weiß |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 292.2 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Geschmolzener Feststoff |
Name des Produkts
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur