Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2 ″-Nitrilotriethanol, 99+ %, für die Biochemie Artikelnummer.: 10797582
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2 ″-Nitrilotriethanol, 99+ %, für die Biochemie
Artikelnummer. 10797582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 10797582
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327721000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Extinktion (0.1M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 340nm, 0.04 max. at 280nm
CAS Min. % 99
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 103.0°C to 104.0°C
Farbe Gelb bis orange
pH 8.8 to 11.0 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number327720250,327721000,327725000
ChargennummerA0462416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number327720250,327721000,327725000
ChargennummerA0443793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog Number327720250,327721000,327725000
ChargennummerA0413064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number327720250,327721000,327725000
ChargennummerA0416771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number327720250,327721000,327725000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2 ″-Nitrilotriethanol, 99+ %, für die Biochemie >