Learn More
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2'-Nitrilotriethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10791935
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2'-Nitrilotriethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791935 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10791935
Marke: Thermo Scientific Acros 163820025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Namenshinweis 98%
Extinktion (0.1M in H2O)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103.0°C to 104.0°C
Farbe Weiß bis braun
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Menge 2.5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0460838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Artikelnummer163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0442626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Artikelnummer163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0403399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0392475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer163820025,163821000,163825000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2'-Nitrilotriethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >