Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-Binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316669
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-Binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316669
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11316669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26226.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl plays an essential role in the organic synthesis of enantioselective transformations catalyzed by the complexes of ruthenium, rhodium and palladium. It is also employed in palladium-catalyzed arylamine coupling in the preparation of demethylthiocholchines. It is used with Cu(II) to catalyze the addition of arylsulfonamides to styrenes and olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(^+)-2,2′-Bis(Diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl spielt eine wesentliche Rolle bei der organischen Synthese von enantioselektiven Transformationen, die durch die Komplexe von Ruthenium, Rhodium und Palladium katalysiert werden. Sie wird auch in Palladium-katalysierter Arylaminkopplung bei der Vorbereitung von Demethylthiocholchinen eingesetzt. Es wird zusammen mit Cu(II) verwendet, um die Zugabe von Arylsulfonamiden zu Styrolen und Olefinen zu katalysieren.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran, Benzol und Dichlormethan. Schwer löslich in Äther, Methanol und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98327-87-8
Summenformel C44H32P2
Molekulargewicht (g/mol) 622.69
MDL-Nummer MFCD00010805
InChI-Schlüssel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
IUPAC-Name [1-(2-Diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Schmelzpunkt 281°C to 285°C
Menge 25 g
Beilstein 5321443
Merck Index 14,1223
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran,benzene and dichloromethane. Slightly soluble in ether,methanol and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 622.69
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
(+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-Binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >