Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561591
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-66-1
Summenformel C9H19N
Molekulargewicht (g/mol) 141.26
InChI-Schlüssel RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC-Name 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 152.0°C
Flammpunkt 24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4430 to 1.4460
Menge 10 g
Beilstein 20,129
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in toluene, dimethylformamide
Formelmasse 141.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number151950100,151951000,151950250
ChargennummerA0454229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number151950100,151951000,151950250
ChargennummerA0392089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0409217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0446809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number151950100,151951000,151950250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >