Learn More
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378907
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378907
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11378907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038596.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22441-13-0
MDL-Nummer MFCD00142754
Synonym Lithium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate; Li(TMHD)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato)lithium
Schmelzpunkt 127°C
Siedepunkt 180°C (0.05 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and methanol.
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >