Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, HPLC-Qualität, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348127
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,4-Trimethylpentan, HPLC-Qualität, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348127
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11348127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022901.K2
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstände 3 ppm, Chlorierte Pestizide 5 ppt, H2O0.02 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt °C to 107°C
Farbe Farblos
Dichte 0.692
Siedepunkt 98°C to 99°C
Flammpunkt -7°C (19°F)
Zündpunkt 410°C (770°F)
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Geruch Nearly odorless
Brechungsindex 1.391
Menge 1 L
Beilstein 1696876
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,acetone,heptane and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2535091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number022901.K7,022901.M6,022901.0F,022901.K2,022901.M1
ChargennummerN27L700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number022901.K7,022901.M6,022901.K2,022901.M1
ChargennummerM24L735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog Number022901.K7,022901.M6,022901.K2,022901.M1
Chargennummer1991869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number022901.K7,022901.M6,022901.K2,022901.M1
Chargennummer1886786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number022901.K7,022901.M6,022901.K2,022901.M1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-Trimethylpentane
Name des Produkts
2,2,4-Trimethylpentan, HPLC-Qualität, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals >